Learn More
De Buyer™ Platinum Silicone Molds
23.35€ - 33.23€
Specifica
Product Type | Mold |
---|---|
Materiale | Platinum Silicon |
Colore | Black |
Temperature Range (Metric) | −40 to 280°C |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11983644
|
De Buyer™
1964.01 |
35 mm | 300 mm | 175 mm | Fluted |
30.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11903654
|
De Buyer™
1966.01 |
18 mm | 75 mm | 45 mm | Madeleine |
30.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11983654
|
De Buyer™
1976.03 |
12 mm | 95 mm | 45 mm | Financier |
29.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11993644
|
De Buyer™
196501 |
17 mm | 300 mm | 175 mm | Tartlet |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11903664
|
De Buyer™
197901 |
36 mm | 30 mm | 175 mm | Kougloff |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11963644
|
De Buyer™
1963.03 |
22 mm | 43 mm | 26 mm | Rectangular |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11933654
|
De Buyer™
197001 |
35 mm | 65 mm | 175 mm | Heart |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Specifica
Mold | |
Platinum Silicon | |
Black | |
−40 to 280°C |