Learn More
De Buyer™ Platinum Silicone Molds
Marca:  De Buyer™ 197901
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11903664
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Mold
Black
36 mm
6/Pk.
−40 to 280°C
Platinum Silicon
30 x 175 x 36 mm
30 mm
Kougloff
175 mm