Learn More
De Buyer™ Platinum Silicone Molds
Marca:  De Buyer™ 197001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11933654
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Mold
Black
35 mm
8/Pk.
−40 to 280°C
Platinum Silicon
65 x 175 x 35 mm
65 mm
Heart
175 mm