Learn More
De Buyer™ Platinum Silicone Molds
Marca:  De Buyer™ 1963.03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 11963644
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Mold
Black
22 mm
25/Pk.
−40 to 280°C
Platinum Silicon
43 x 26 x 22 mm
43 mm
Rectangular
26 mm