Descrizione
- Polypropylene
- Disposable
- Bouffant style
- Pleated
Specifica
Specifica
Product Type | Tappo di protezione |
Size | 24 in. |
Colore | Bianco |
Monouso | Single-use |
Quantità | Confezione da 1000 |
Diametro (sistema metrico) | 61 cm |
Titolo del prodotto
Mutexil™ Cuffie di protezione pieghettate >