Learn More
SI Analytics™ Combinazione di cavi con spina
SI Analytics™ Connection Cables and Plugs are available in various combinations of electrode socket, instrument plug and cable length.
Marca:  SI Analytics™ 285122456
Codice prodotto. 10684661
  • 66.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Coaxial plug for pH, redox, ammonia and sodium combination electrodes, pH and redox single electrodes as well as reference electrodes in Plus series. The L and LB series plugs are compatible. The LB sockets are matching colors with the BlueLine electrodes
  • Electrode plug for reference electrodes from the predecessor series
  • Plug for conductivity measuring cells with temperature sensor and oxygen cells, for older models
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Spina elettrodo coassiale
L 1 A
1 m
Connettore per elettrodi per pH e ORP con spina
Cavo coassiale da 1 m, presa strumenti DIN