Learn More
SI Analytics™ Combinazione di cavi con spina
SI Analytics™ Connection Cables and Plugs are available in various combinations of electrode socket, instrument plug and cable length.
41.10€ - 256.00€
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10001072
|
SI Analytics™
285122489 |
1m Coaxial Cable, 2 x 4mm Banana Plug | L 1 NN | 1 m |
46.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10535553
|
SI Analytics™
285120303 |
10m Coaxial Cable, DIN Instrument Plug | K 10 A | 5 m |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10326932
|
SI Analytics™
285122457 |
1m Coaxial Cable, 4mm Banana Plug | L 1 N | 1 m |
41.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10604671
|
SI Analytics™
285122497 |
Cavo coassiale da 1 m, presa strumenti BNC | L 1 BNC | 1 m |
60.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10406812
|
SI Analytics™
285120217 |
1m Coaxial Cable, DIN Instrument Plug | K 1 A | 1 m |
64.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10684661
|
SI Analytics™
285122456 |
Cavo coassiale da 1 m, presa strumenti DIN | L 1 A | 1 m |
60.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10466165
|
SI Analytics™
285122464 |
2m Coaxial Cable, DIN Instrument Plug | L 2 A | 2 m |
68.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10652832
|
SI Analytics™
285129841 |
VP 6-pole electrode socket, 5 m cable KA 19 (1 coaxial + 3 cords) up to 130 °C, free end | Plug Cable Combination | 5 m |
256.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10152071
|
SI Analytics™
285120028 |
2m Coaxial Cable, Free End | K2X | 2 m |
51.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10559371
|
SI Analytics™
285120258 |
5m Coaxial Cable, DIN Instrument Plug | K5A | 10 m |
89.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Coaxial plug for pH, redox, ammonia and sodium combination electrodes, pH and redox single electrodes as well as reference electrodes in Plus series. The L and LB series plugs are compatible. The LB sockets are matching colors with the BlueLine electrodes
- Electrode plug for reference electrodes from the predecessor series
- Plug for conductivity measuring cells with temperature sensor and oxygen cells, for older models
Specifica
Coaxial Electrode Plug |