missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Plug-In Tube Extension for UN260, Straight

Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.

Marca:  Memmert™ UN260B29719

Codice prodotto. 17559955

  • 129.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Accessory
  • Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
  • Straight
Specifica

Specifica

UN260 Oven
Plug-in Tube Extension
O.D. 60.3 mm, I.D. 57 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Memmert™ Plug-In Tube Extension for UN260, Straight > For Use With: UN260

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato