Learn More
Brand™ Cuvette macro in PMMA
Standard macro and micro cuvettes with a clear, clean optical path that indicates the optical path orientation.
Marca:  Brand™ 759105
14.63 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10429852
  • 47.30€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cuvette macro e semi-micro
  • Ordinate in base al numero di stampo
  • PMMA o PS
  • Variazione minima dei valori di estinzione
  • Intervallo di trasmissione otticamente perfetto
  • Finestra ad incasso per la protezione dai graffi
  • I simboli della freccia indicano la direzione della trasmissione 
  • Cammino ottico chiaro e trasparente, con indicazione dell'orientamento
  • Prodotte in condizioni ambientali controllate e confezionate in modo completamente automatico, senza contatto umano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Macro cuvetta
da 2,5 a 4,5 ml
PMMA
Confezione da 100
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Brand™ Cuvette macro in PMMA > Capacity: 2.5 to 4.5mL