Learn More
Brand™ Cuvette semi-micro in PMMA
Le cuvette macro o semi micro, disponibili in PS e in PMMA, sono ideali per misurazioni cinetiche.
Marca: Brand™ 759115
15.37 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Cuvette macro o semi-micro disponibili in PS e PMMA
- Ideali per misurazioni cinetiche
- Le finestre sono incassate per evitare graffi, la freccia indica l'orientamento del percorso
- Le cuvette Plastibrand sono raggruppate in confezioni in base al numero di stampo per garantire una variazione minima del coefficiente di estinzione
- Lunghezza d'onda utilizzabile > 300 nm
- Deviazione standard a 320 nm: ±0.004 unità di assorbanza
Specifica
Cuvetta semi-micro | |
1.5 - 3 mL | |
PMMA | |
Confezione da 100 |
Titolo del prodotto
Brand™ Cuvette semi-micro in PMMA > Capacity: 1.5 to 3mL