Learn More
Kartell™ PMP Hellendhal Staining Jar
Kartell™ PMP Hellendhal Staining Jar is designed to hold up to sixteen back to back 76 x 26mm slides vertically with its 8 grooves.
Marca:  Kartell™ 0035500
43.16 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10375681
  • 77.35€ / pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Holds 76 x 26mm slides vertically
  • Eight grooves
  • Supplied with PMP cover
  • Can accomodate 16 slides back to back
  • Xylene can cause etching after 2 days at room temperature
Specifica
Specifica
Closure Included
Piatto
PMP
4/Pk.
58 x 53.5 mm
53.5 mm
PMP
Clear
Staining Jar
16
58 mm
86 mm
Titolo del prodotto
Kartell™ PMP Hellendhal Staining Jar > HeightMetric: 86mm