Learn More
Thermo Scientific™ PNPP Substrates
Thermo Scientific™ Pierce PNPP Substrates are powders, tablets, solutions and complete kits of p-nitrophenyl phosphate, a colorimetric, soluble substrate of alkaline phosphatase for use in ELISA applications.
173.00€ - 286.00€
Specifica
Product Type ELISA Substrate
Metodo di rilevamento Colorimetric
Substrate Properties Chemical Substrate
Tipo di substrato Alkaline Phosphatase
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
11889260
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
34045
Powder
222.00€
25g
11859270
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
34047
Tablet
226.00€
105 pastiglie
10571384
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
37620
Kit
286.00€
1 set
10371394
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
37621
Liqiuid
173.00€
100mL
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ELISA Substrate
Colorimetric
Chemical Substrate
Alkaline Phosphatase
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ PNPP Substrates