Learn More
Poly(ethylene glycol), average M.W. 4000, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10783902
Poly(ethylene glycol), average M.W. 4000, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10783902
5 kg, Plastic drum
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10783902
Marca: Thermo Scientific Acros 434630050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEO
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol)
Colore White
Forma fisica Flakes
Punto di fusione 54.0°C to 58.0°C
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Indice di Merck 15,7688
Quantità 5 kg
Peso formulazione 4000
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic drum
Acqua 0.5% max.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0451084 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number434630010,434630050
Numero di lottoA0400204 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number434630010,434630050
Numero di lottoA0406308 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number434630010,434630050
Numero di lottoA0414951 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number434630010,434630050
Numero di lottoA0446575 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/10/2022 Catalog Number434630010,434630050
Identificativo prodotto
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 4000
Titolo del prodotto
Poly(ethylene glycol), average M.W. 4000, Thermo Scientific Chemicals >