Learn More
Polycaprolactone, M.W. approx. 80,000, Thermo Scientific Chemicals
63.80€ - 201.00€
Identificatori chimici
CAS | 24980-41-4 |
---|---|
Formula molecolare | (C6H10O2)n |
Molecular Weight (g/mol) | NaN |
Numero MDL | MFCD00084404 |
InChI Key | XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | oxepan-2-one |
SMILES | *-CCCCCC(=O)O-* |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17138258
|
Thermo Scientific Acros
178301000 |
100 g |
63.80€
100g |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17231152
|
Thermo Scientific Acros
178305000 |
500 g |
201.00€
500g |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
24980-41-4 | |
NaN | |
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N | |
*-CCCCCC(=O)O-* |
(C6H10O2)n | |
MFCD00084404 | |
oxepan-2-one |
Specifica
Polycaprolactone | |
60.0°C | |
[-O(CH2)5CO-]n | |
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N | |
oxepan-2-one |
24980-41-4 | |
(C6H10O2)n | |
MFCD00084404 | |
*-CCCCCC(=O)O-* | |
NaN |
RUO – Research Use Only