Learn More
Masterflex™ Polycarbonate Flowmeters with Valve
151.00€ - 174.00€
Specifica
Tipo | Variable Area Flowmeter |
---|---|
Accuracy | ±4% (Full Scale) |
Float Material | Stainless Steel |
Valori nominali pressione | 100 psig |
Da utilizzare con (applicazione) | Precision-adjusting valve for accurate, leak-free flow control |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15233767
|
Masterflex™
32900-44 |
0.1 to 1.2 LPM |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15223767
|
Masterflex™
32900-52 |
4 to 50 LPM |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Specifica
Variable Area Flowmeter | |
Stainless Steel | |
Precision-adjusting valve for accurate, leak-free flow control | |
65°C |
±4% (Full Scale) | |
100 psig | |
±1% |
Titolo del prodotto
Masterflex™ Polycarbonate Flowmeters with Valve