Learn More
Berkshire™ Salvietta per camera sterile in poliestere e cellulosa
BIOPHARMA
Use these wipes for cleaning and maintenance in laboratories as well as aerospace and defense, microelectronics, food processing, pharmaceutical and biomedical device manufacturing environments. Berkshire™ Durx™ 670 General Purpose Wipes feature exceptional strength and absorbency.
Marca:  Berkshire™ DR670.0909.20
34.20 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12877143
  • 36.00€ / pezzi 300
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured without the use of binders or surfactants, ion levels and organic extractables remain low
  • The same wipe material can be provided in pre-wetted formats for reduced VOC emissions, increased convenience, increased productivity, improved solvent control and cleaning protocol repeatability and reduced costs
  • For aseptic processing areas, the same wipe material can be provided in a gamma irradiated format, validated sterile to a 10–6 sterility assurance level
  • Dry and pre-wetted versions available
  • FDA 21 CFR – Food contact compliant
Specifica
Specifica
Salvietta per camera asettica
230 mm
Taglio a coltello
230 mm
Poliestere e cellulosa
Confezione da 300
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto0000851243 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/03/2025 Catalog NumberDR670.0909.20
Numero di lotto0000851110 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2025 Catalog NumberDR670.0909.20
Numero di lotto0000851243 Tipo di certificatoDichiarazione di conformità Data20/03/2025 Catalog NumberDR670.0909.20
Numero di lotto0000851110 Tipo di certificatoDichiarazione di conformità Data07/02/2025 Catalog NumberDR670.0909.20
Numero di lotto0000850874 Tipo di certificatoDichiarazione di conformità Data04/02/2025 Catalog NumberDR670.0909.20
Titolo del prodotto
Berkshire™ Salvietta per camera sterile in poliestere e cellulosa > Dimensions: 230mm x 230mm