Learn More
Brady™ Etichette in poliestere stampabili con trasferimento termico
Polyester Thermal-Transfer Printable Labels are made of permanent polyester (B-423), which is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
Marca:  Brady™ 217088
319.15 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21841" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10031932
  • 401.00€ / 1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
  • Service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C)
Specifica
Specifica
Modifica 2005/618/CE MCV alla Direttiva RoHS 2002/95/CE
Thermal Transfer Printable Labels
Bianco/trasparente, Transparent
Autolaminante
Trasferimento termico
Identificazione in laboratorio di fiale, provette per centrifuga, provette per analisi, capillari e vetrini
41.10 mm
Confezione da 2500
L 15.24 x H 38.1 mm
0.012 mm
38.10 x 15,24 mm
45.72 mm
BPT-628-461
Acrilico permanente, Permanent
Opaco
Poliestere
Etichetta stampabile a trasferimento termico
BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
2
Rettangolo
Da –196 a 110 °C
41.72 mm
15.24 mm
33 mm