Learn More
Brady™ Etichette in poliestere stampabili con trasferimento termico
Polyester Thermal-Transfer Printable Labels are made of permanent polyester (B-423), which is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
70.20€ - 920.00€
Specifica
Materiale | Polyester |
---|---|
Print Technology | Thermal Transfer |
Product Type | Thermal Transfer Printer Label |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Dimensioni (sistema metrico) | Finitura | Tipo di adesivo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Dimensioni (sistema metrico) | Finitura | Tipo di adesivo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13099262
|
Brady™
030245 |
Rectangle | 101.6W x 50.8mmH | Gloss | Acrylic, Permanent |
268.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10479883
|
Brady™
217065 |
Round | 9.53 mm dia. | Matte | Acrylic, Permanent |
253.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11504314
|
Brady™
800536 |
Rectangle with Rounded Corners | 40W x 15 mmH | Matte | Acrylic, Permanent |
448.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13019302
|
Brady™
030127 |
Rectangle | 50.8W x 6.35 mmH | Gloss | Acrylic, Permanent |
70.20€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11896023
|
Brady™
217087 |
Rectangle | 19W x 38.1 mmH | Matte | Acrylic, Permanent |
436.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13099302
|
Brady™
030510 |
Rectangle | 38.10W x 6.35mmH | Gloss | Acrylic, Permanent |
173.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11810855
|
Brady™
030105 |
Rectangle | 19 x 6.35 mm (W x H) | Gloss | Acrylic, Permanent |
104.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11816043
|
Brady™
217080 |
Rectangle | 22.86W x 22.86 mmH | Matte | Acrylic, Permanent |
299.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11583784
|
Brady™
030221 |
Rectangle | 25.4W x 4.75mmH | Gloss | Acrylic, Permanent |
166.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10209922
|
Brady™
217071 |
Rectangle with Rounded Corners | 25.4W x 9.53 mmH | Matte | Acrylic, Permanent |
230.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11836013
|
Brady™
217077 |
Rectangle | 5.08W x 22.86 mmH | Matte | Acrylic, Permanent |
322.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13009312
|
Brady™
031337 |
Rectangle | 25.4W x 12.7mmH | Gloss | Rubber, Permanent |
270.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12834723
|
Brady™
236719 |
Rectangle | 50.8W x 25.4 mmH | Satin | Acrylic, Permanent |
114.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10020942
|
Brady™
217093 |
Rectangle | 15.24 x 48.26 mm (W x H) | Matte | Acrylic, Permanent |
505.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11538754
|
Brady™
236713 |
Rectangle | 25.4W x 76.2mmH | Satin | Acrylic, Permanent |
96.60€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11836023
|
Brady™
217089 |
Rectangle | 34.93W x 45.72 mmH | Matte | Acrylic, Permanent |
575.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11523724
|
Brady™
030134 |
Rectangle | 76.20W x 25.4mmH | Gloss | Acrylic, Permanent |
312.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10011932
|
Brady™
217070 |
Rectangle with Rounded Corners | 15.24 mm dia. | Matte | Acrylic, Permanent |
310.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11814714
|
Brady™
030137 |
Rectangle | 76.20W x 50.8 mmH | Gloss | Acrylic, Permanent |
208.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11503734
|
Brady™
030142 |
Rectangle | 31.75W x 19 mmH | Gloss | Acrylic, Permanent |
525.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11836043
|
Brady™
236715 |
Rectangle | 38.1W x 19 mmH | Satin | Acrylic, Permanent |
137.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10031932
|
Brady™
217088 |
Rettangolo | L 15.24 x H 38.1 mm | Opaco | Acrilico permanente, Permanent |
391.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10630134
|
Brady™
030131 |
Rettangolo | H 25.4 x L 50.8 mm | Lucido | Acrilico permanente, Permanent |
206.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10315992
|
Brady™
217091 |
Rectangle | 48.26W x 6.35 mmH | Matte | Acrylic, Permanent |
276.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11885245
|
Brady™
030104 |
Rectangle | 25.4 x 12.70 mm (W x H) | Gloss | Acrylic, Permanent |
225.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10600784
|
Brady™
217072 |
Rectangle | 41.28 x 15.24 mm (W xH) | Matte | Acrylic, Permanent |
342.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11582715
|
Brady™
014943 |
Rectangle | 76.2W x 25.4mmH | Gloss | Acrylic, Permanent |
374.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10679343
|
Brady™
217097 |
Rectangle | 88.9W x 38.1 mmH | Matte | Acrylic, Permanent |
920.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10561515
|
Brady™
217092 |
Rectangle | 18.26W x 25.46 mmH | Matte | Acrylic, Permanent |
645.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11886013
|
Brady™
217076 |
Rectangle | 15.24 x 66.68 mm (W x H) | Matte | Acrylic, Permanent |
368.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12882699
|
Brady™
217079 |
Rectangle | 22.86W x 19 mmH | Matte | Acrylic, Permanent |
276.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11826033
|
Brady™
217095 |
Rectangle | 57.15W x 19 mmH | Matte | Acrylic, Permanent |
600.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11826043
|
Brady™
236701 |
Rectangle | 19W x 6.35 mmH | Satin | Acrylic, Permanent |
75.15€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
- Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
- Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
- Service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C)
Specifications
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Thermal Transfer Printer Label |