Learn More
Heathrow Scientific™ Etichetta in poliestere
Etichette per microprovette stabili per ogni procedura in laboratorio. Le etichette per provette Fisherbrand™ Tough Tags™ non si staccano né si spostano, anche se esposte a temperature estreme, agenti caustici o centrifugazione. Etichette avvolgenti pretagliate in rotoli disponibili in due formati e in diversi colori, con fogli per stampante bianchi.
Marca: Heathrow Scientific™ HEATTLW-1000
41.42 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Descrizione
Superior to conventional tapes and labels for use in research and clinical laboratories.- Constructed of thin, chemically inert polyolefin with strong acrylic adhesive.
- Wrap-around labels adhere to most plastic, glass and metal mictrotubes and other items.
- Labels won’t peel or migrate so they can slide easily in centrifuge rotors without binding or catching.
- Wide assortment of colors for easy sample or researcher identification.
- Pre-cut, peel-off labels in convenient dispensing rolls or no-jam printer sheets.
- Sized for microcentrifuge tubes:
- 24 x 13 mm Tough Tags are ideal for 0.5 mL microtubes.
- 33 x 13 mm Tough Tags are ideal for 1.5 / 2.0 mL tubes.
- Heat: steam autoclaving, boiling water
- Cold: freezer temperatures to -80°C
- Organic solvents and caustic agents
- Centrifugation
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Roll | |
Labels | |
Provette per microcentrifuga e altri contenitori per laboratori clinici e di ricerca | |
Single-use | |
1000 Pk. | |
33 x 13 mm | |
33 mm | |
13 mm |
Acrilico | |
Blank | |
Poliolefina | |
Non-sterile | |
Provette da 1.5-2.0 ml | |
-80°C | |
Rettangolo | |
1.3 in. | |
0.5 in. |