Learn More
Heathrow Scientific™ Etichetta in poliestere
Etichette per microprovette stabili per ogni procedura in laboratorio. Le etichette per provette Fisherbrand™ Tough Tags™ non si staccano né si spostano, anche se esposte a temperature estreme, agenti caustici o centrifugazione. Etichette avvolgenti pretagliate in rotoli disponibili in due formati e in diversi colori, con fogli per stampante bianchi.
43.60€ - 60.85€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrylic |
Display | Blank |
Formato | Roll |
Materiale | Polyolefin |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12398807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSG-1000 |
Verde | 24 x 13 mm | Provette da 0.5 ml |
52.50€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12318817
|
Heathrow Scientific™
HEATTLR-1000 |
Red | 33 x 13 mm | 1.5/2.0 mL Tubes |
60.85€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12308817
|
Heathrow Scientific™
HEATTSB-1000 |
Blue | 24 x 13 mm | 0.5 mL Tubes |
52.50€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12348817
|
Heathrow Scientific™
HEATTLB-1000 |
Blue | 33 x 13 mm | 1.5/2.0 mL Tubes |
60.85€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12338817
|
Heathrow Scientific™
HEATTLG-1000 |
Green | 33 x 13 mm | 1.5/2.0 mL Tubes |
60.80€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12378807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSR-1000 |
Red | 24 x 13 mm | 0.5 mL Tubes |
49.30€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12388807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSY-1000 |
Giallo | 24 x 13 mm | Provette da 0.5 ml |
48.95€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12338807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSC-1000 |
Clear | 24 x 13 mm | 0.5 mL Tubes |
52.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12348807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSW-1000 |
Bianco | 24 x 13 mm | Provette da 0.5 ml |
52.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12358807
|
Heathrow Scientific™
HEATTLC-1000 |
Clear | 33 x 13 mm | 1.5/2.0 mL Tubes |
60.80€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12368807
|
Heathrow Scientific™
HEATTLW-1000 |
Bianco | 33 x 13 mm | Provette da 1.5-2.0 ml |
43.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15715233
|
Heathrow Scientific™
HEATTLO-1000 |
Orange | 33 x 13 mm | 1.5/2.0 mL Tubes |
60.80€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Prestazioni superiori rispetto a nastri ed etichette convenzionali per l'uso nella ricerca e nei laboratori clinici- Realizzate in poliolefine chimicamente inerti sottili con forte adesivo acrilico
- Etichette avvolgenti, aderiscono alla maggior parte di microprovette in plastica, vetro e metallo e altri materiali da laboratorio
- Le etichette non si staccano né si spostano e possono essere utilizzate nei rotori a centrifuga senza incepparsi o rimanere intrappolate
- Ampio assortimento di colori per una facile identificazione di campione e ricercatore
- Etichette peel-off pretagliate in pratiche bobine o fogli per stampante a prova di inceppamento
- Misure ideali per le provette da microcentrifuga
- Le etichette Tough Tags da 24 x 13 mm sono ideali per microprovette da 0.5 ml
- Le etichette Tough Tags da 33 x 13 mm sono ideali per provette da 1.5 / 2.0ml
- Temperature alte: autoclavaggio a vapore, acqua bollente
- Temperature fredde: congelatori a temperature di -80 °C
- Solventi organici e agenti caustici
- Centrifugazione
Specifica
Autoclavable | |
Blank | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
Single-use | |
1000 Pk. | |
0.5 in. |
Acrylic | |
Roll | |
Labels | |
Microcentrifuge Tubes and Other Containers in The Research and Clinical Laboratory | |
-80°C | |
Rectangle | |
13 mm |