Learn More
Heathrow Scientific™ Etichetta in poliestere
Etichette per microprovette stabili per ogni procedura in laboratorio. Le etichette per provette Fisherbrand™ Tough Tags™ non si staccano né si spostano, anche se esposte a temperature estreme, agenti caustici o centrifugazione. Etichette avvolgenti pretagliate in rotoli disponibili in due formati e in diversi colori, con fogli per stampante bianchi.
Marca:  Heathrow Scientific™ HEATTSG-1000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07332kg
Codice prodotto. 12398807
  • 52.50€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Superior to conventional tapes and labels for use in research and clinical laboratories.
  • Constructed of thin, chemically inert polyolefin with strong acrylic adhesive.
  • Wrap-around labels adhere to most plastic, glass and metal mictrotubes and other items.
  • Labels won’t peel or migrate so they can slide easily in centrifuge rotors without binding or catching.
  • Wide assortment of colors for easy sample or researcher identification.
  • Pre-cut, peel-off labels in convenient dispensing rolls or no-jam printer sheets.
  • Sized for microcentrifuge tubes:
    • 24 x 13 mm Tough Tags are ideal for 0.5 mL microtubes.
    • 33 x 13 mm Tough Tags are ideal for 1.5 / 2.0 mL tubes.
Withstands extreme environments so tubes stay clearly identified.
  • Heat: steam autoclaving, boiling water
  • Cold: freezer temperatures to -80°C
  • Organic solvents and caustic agents
  • Centrifugation
Specifica
Specifica
Sì
Verde
Roll
Labels
Provette per microcentrifuga e altri contenitori per laboratori clinici e di ricerca
Single-use
1000 Pk.
24 x 13 mm
24 mm
13 mm
Acrilico
Blank
Poliolefina
Non-sterile
Provette da 0.5 ml
-80°C
Rettangolo
0.9 in.
0.5 in.