Learn More
Fisherbrand™ Etichetta in poliestere
Etichette per microprovette stabili per ogni procedura in laboratorio. Le etichette per provette Fisherbrand™ Tough Spots™ non si staccano né si spostano, anche se esposte a temperature estreme, agenti caustici o centrifugazione. Etichette rotonde pretagliate disponibili in due formati e in diversi colori. 1,000 etichette per rotolo.
Marca: Fisherbrand™ HEAT-SPOTS-Y
33.30 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21744" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Superiori ai nastri e alle etichette convenzionali per l'uso nella ricerca e laboratori clinici- In poliolefina sottile, chimicamente inerte, con forte adesivo acrilico
- Aderisce alla maggior parte delle microprovette in plastica, vetro e metallo e ad altri articoli
- Le etichette non si staccano né si spostano, in modo da poter essere inserite facilmente nei rotori per centrifuga senza incepparli o bloccarli
- Vasto assortimento di colori per una facile identificazione di campioni o ricercatori
- Etichette rotonde, pretagliate e staccabili per tappi di provette in pratici rotoli di erogazione
- Dimensioni perfette per le provette per microcentrifuga
- Le etichette Tough Spots da 9,5 mm di diametro sono ideali per microprovette da 0,5 ml
- Le etichette Tough Spots con diametro di 13 mm sono perfette per provette da 1,5/2,0 ml
- Caldo: autoclavaggio a vapore, acqua bollente
- Freddo: temperature dei congelatori a -80 °C
- Solventi organici e agenti caustici
- Centrifugazione
Specifica
Sterilizzabili in autoclave | |
Giallo | |
Matte | |
Poliolefina | |
Etichette | |
Blank | |
Provette da 0,5 ml | |
1000/Pk. | |
°° | |
9,5 mm |
Acrilico | |
Blank | |
Roll | |
Single-side Printable | |
Non-sterile | |
Provette per microcentrifuga e altri contenitori per laboratori clinici e di ricerca | |
2 | |
Profilo rotondo | |
0.4 in. |