Learn More
Fisherbrand™ Etichetta in poliestere
Etichette per microprovette stabili per ogni procedura in laboratorio. Le etichette per provette Fisherbrand™ Tough Spots™ non si staccano né si spostano, anche se esposte a temperature estreme, agenti caustici o centrifugazione. Etichette rotonde pretagliate disponibili in due formati e in diversi colori. 1,000 etichette per rotolo.
41.05€ - 43.75€
Specifica
Autoclavabile | Sterilizzabili in autoclave |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrilico |
Materiale | Poliolefina |
Product Type | Etichette |
Da utilizzare con (applicazione) | Provette per microcentrifuga e altri contenitori per laboratori clinici e di ricerca |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12378817
|
Fisherbrand™
HEAT-SPOTS-Y |
Giallo | 9,5 mm |
43.75€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12398817
|
Fisherbrand™
HEAT-SPOTS-B |
Blu | 9.5 mm |
41.05€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12388817
|
Fisherbrand™
HEAT-SPOTS-G |
Verde | 9.5 mm |
43.75€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12358817
|
Fisherbrand™
HEAT-SPOTS |
Bianco | 9.5 mm |
41.05€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12368817
|
Fisherbrand™
HEAT-SPOTS-R |
Rosso | 9.5 mm | ||||||
12308827
|
Fisherbrand™
HEAT-SPOTS-50 |
Bianco | 12.7 mm |
43.75€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Prestazioni superiori rispetto a nastri ed etichette convenzionali per l'uso nella ricerca e nei laboratori clinici- Realizzate in poliolefine chimicamente inerti e sottili con un forte adesivo acrilico
- Aderiscono alla maggior parte di microprovette in plastica, vetro e metallo e altri materiali da laboratorio
- Le etichette non si staccano né si spostano e possono essere utilizzate nei rotori a centrifuga senza incepparsi o rimanere intrappolate
- Ampio assortimento di colori per una facile identificazione di campione e ricercatore
- Etichette peel-off rotonde pretagliate per provette in pratiche bobine
- Misure ideali per le provette da microcentrifuga
- Le etichette Tough Spots da 9.5 mm sono ideali per microprovette da 0.5 ml
- Le etichette Tough Spots da 13 mm sono ideali per provette da 1.5 / 2.0ml
- Temperature alte: autoclavaggio a vapore, acqua bollente
- Temperature fredde: congelatori a temperature di -80 °C
- Solventi organici e agenti caustici
- Centrifugazione
Specifica
Sterilizzabili in autoclave | |
Poliolefina | |
Provette per microcentrifuga e altri contenitori per laboratori clinici e di ricerca | |
2 | |
Profilo rotondo |
Acrilico | |
Etichette | |
Provette da 0,5 ml | |
1000/Pk. |