Learn More
Bryson Packaging™ Polyethene Bags
Resealable bags with write-on patch for labelling
Marca:  Bryson Packaging™ BAJ-360-150J
Codice prodotto. 11312284
  • 8.27€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Polyethylene, resealable bags, clear or with three write-on bars for labelling. Ideal for storing stationery and sending samples etc.
Specifica
Specifica
Bag
Clear
Polyethylene
100 Pack
230 mm
Grip Seal
Storing stationery
100
50 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Bryson Packaging™ Polyethene Bags > Width: 50mm