Learn More
Kartell™ Polyethylene Disc Membrane
These discs are made of polyethylene and have good chemical resistance. Kartell™ Polyethylene Disc Membrane is used to separate the filter paper from the funnel plate when working with a Buchner Funnel.
Marca:  Kartell™ 0083900
7.53 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21692" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10011051
  • 10.40€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 28-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Useful interface between filter paper and perforated Buchner plate
  • Avoids clogging of filter holes
Specifica
Specifica
Disc Membrane
Polyethylene
300 μm
10/Pack
Disc Membrane
Polyethylene
Interface between filter paper and perforated Buchner plate
90 mm