Learn More
Kartell™ Polyethylene Disc Membrane
These discs are made of polyethylene and have good chemical resistance. Kartell™ Polyethylene Disc Membrane is used to separate the filter paper from the funnel plate when working with a Buchner Funnel.
9.25€ - 11.70€
Specifica
Descrizione | Disc Membrane |
---|---|
Tipo di filtro | Disc Membrane |
Materiale | Polyethylene |
Materiale (membrana) | Polyethylene |
Dimensione del poro | 300 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10214901
|
Kartell™
0084300 |
160 mm |
10.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12677765
|
Kartell™
0084000 |
110 mm |
10.94€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10001051
|
Kartell™
0083800 |
80 mm |
10.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10448462
|
Kartell™
0083700 |
70 mm |
9.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12647785
|
Kartell™
0084400 |
240 mm |
11.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10011051
|
Kartell™
0083900 |
90 mm |
10.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10673852
|
Kartell™
0083500 |
45 mm |
9.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10224851
|
Kartell™
0083600 |
55 mm |
9.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Useful interface between filter paper and perforated Buchner plate
- Avoids clogging of filter holes
Specifica
Disc Membrane | |
Polyethylene | |
300 μm | |
10/Pack |
Disc Membrane | |
Polyethylene | |
Interface between filter paper and perforated Buchner plate |