Learn More
Masterflex™ Polyethylene Elbow Connector Barbed Fitting
Create 90° bends in flexible tubing in the laboratory without kinks or the use of tools.
Marca:  Masterflex™ 30622-65
Codice prodotto. 11715569
  • 29.60€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
  • Available in a range of sizes
  • Manufactured using 100% virgin raw materials
  • Provided in packs of 10
Specifica
Specifica
Barbed Fitting
5/8 in. tubing I.D.
Ethylene Oxide
Polyethylene
10 Pack
Elbow