Learn More
Masterflex™ Polyethylene Elbow Connector Barbed Fitting
Create 90° bends in flexible tubing in the laboratory without kinks or the use of tools.
26.10€ - 29.60€
Specifica
Product Type | Barbed Fitting |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Quantità confezione | 10 Pack |
Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide |
Forma | Elbow |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11705569
|
Masterflex™
30622-80 |
1/2 in. tubing I.D. |
26.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11785559
|
Masterflex™
30622-76 |
1/4 in. tubing I.D. |
26.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11795559
|
Masterflex™
30622-78 |
3/8 in. tubing I.D. |
26.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11715569
|
Masterflex™
30622-65 |
5/8 in. tubing I.D. |
29.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
- Available in a range of sizes
- Manufactured using 100% virgin raw materials
- Provided in packs of 10
Specifica
Barbed Fitting | |
10 Pack | |
Elbow |
Polyethylene | |
Ethylene Oxide |