Learn More
Kartell™ Bottiglie per liquido di lavaggio graduate in polietilene con imboccatura ampia
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
Descrizione
- Made from polyethylene
- Color-coded caps for easy identification
- Ingenious cap designed to avoid involuntary dripping
- Suitable for storing food stuff
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 38 mm |
Include | Tappo con codifica a colori |
Materiale | Polietilene |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL45 |
Colore chiusura | Neutro |
Graduazioni | 100 ml |
Graduated | Sì |
Bocca | Larga |
Product Type | Spruzzetta a imboccatura larga |
Titolo del prodotto
Kartell™ Bottiglie per liquido di lavaggio graduate in polietilene con imboccatura ampia >