Learn More
Cole-Parmer™ Sacchetti in polietilene a bassa densità
Keep contaminants out with these bags Cole-Parmer™ Zip-Lip Low-Density Polyethylene Bags feature a zip-lip seal for dust-proof, moisture-proof storage.
Marca: Cole-Parmer™ 60102-30
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- No need to worry about dust or moisture getting to your dry samples
- Single track seal not for use with liquids
- Easily identify samples by using bags with write-on labels
- Low-density polyethylene
- FDA-compliant
Specifica
Sacchetti a bassa densità | |
Trasparente | |
Polietilene | |
1000 ciascuno | |
152 mm |
Zip Seal | |
Conservazione a prova di polvere e umidità | |
0.05mm | |
152 x 102 mm | |
102 mm |