Learn More
Cole-Parmer™ Sacchetti in polietilene a bassa densità
Keep contaminants out with these bags Cole-Parmer™ Zip-Lip Low-Density Polyethylene Bags feature a zip-lip seal for dust-proof, moisture-proof storage.
83.85€ - 276.00€
Specifica
Product Type | Sacchetti a bassa densità |
---|---|
Colore | Trasparente |
Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione a prova di polvere e umidità |
Materiale | Polietilene |
Spessore (sistema metrico) | 0.05mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12303840
|
Cole-Parmer™
60102-30 |
152 x 102 mm |
83.85€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12393830
|
Cole-Parmer™
60101-90 |
381 x 305mm |
276.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- No need to worry about dust or moisture getting to your dry samples
- Single track seal not for use with liquids
- Easily identify samples by using bags with write-on labels
- Low-density polyethylene
- FDA-compliant
Specifica
Sacchetti a bassa densità | |
Conservazione a prova di polvere e umidità | |
0.05mm |
Trasparente | |
Polietilene | |
1000 ciascuno |