Learn More
Fisherbrand™ Tanica con collo stretto
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Inner Neck Diameter: 314mm
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 10000 ml |
Colore chiusura | Translucent |
Rivestimento interno chiusura | Polietilene |
Materiale chiusura | Polietilene |
Tipo di chiusura | Antimanomissione |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 314 mm |
Materiale | Polietilene |
Stile collo | Narrow |
N. per confezione | Confezione da 1 |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tanica con collo stretto >