Learn More
Kartell™ Fiala per campioni in polietilene
In polietilene leggero e infrangibile. Le provette campione in polietilene Kartell™ sono utilizzabili come contenitori di pesatura.
27.50€ - 37.50€
Specifica
Materiale | Polietilene |
---|---|
Stile della base | Fondo piatto |
Quantità | Confezione da 100 |
Tipo | Tube |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10536391
|
Kartell™
0073100 |
2.5 ml | 14 mm | 31.5 mm |
27.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10737152
|
Kartell™
0073700 |
5 ml | 5 mm | 50 mm |
35.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10622132
|
Kartell™
0073200 |
8 ml | 17.2 mm | 57.6 mm |
37.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Contenitori a uso generico con coperchio a pressione con cerniera
- Fondo piatto, leggeri e infrangibili
- Spessore delle pareti approssimativamente di 1 mm
- Adatti per prodotti alimentari
Specifica
Polietilene | |
Fondo piatto | |
Confezione da 100 | |
Tube |