Learn More
Kautex™ Contenitori a collo largo in polietilene tereftalato
Use the brilliant transparency of the Kautex™ Wide Neck Theraphthalate (PETG) Containers, Crystal-clear for a great product presentation.
Marca: Kautex™ 2000074375
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05400kg
Descrizione
- Series 310
- Transparent PETG
- Square with wide neck opening
- Easy to fill and clean
- Leakproof
- Without closure
- Ideal for product presentation
Specifica
1000 mL | |
Trasparente | |
69 mm | |
Polietilene tereftalato | |
Cassa da 96 | |
No | |
143 mm |
1000 ml | |
Series 310 | |
Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione | |
96 | |
Crystal-clear | |
Quadrato | |
Contenitori con collo largo |