Learn More
Kautex™ Contenitori a collo largo in polietilene tereftalato
Use the brilliant transparency of the Kautex™ Wide Neck Theraphthalate (PETG) Containers, Crystal-clear for a great product presentation.
Marca: Kautex™ 2000084404
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.22400kg
Descrizione
- Series 310
- Transparent PETG
- Square with wide neck opening
- Easy to fill and clean
- Leakproof
- Without closure
- Ideal for product presentation
Specifica
2000 mL | |
Trasparente | |
Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione | |
PET | |
Scatola da 44 | |
Sì | |
187 mm | |
Chiusura, inserto in schiuma |
2000 ml | |
69 mm | |
Chiusura, inserto in schiuma | |
44 | |
Nero | |
Square | |
Wide Mouth Container | |
Polietilene |