Learn More
Kautex™ Contenitori a collo largo in polietilene tereftalato
Use the brilliant transparency of the Kautex™ Wide Neck Theraphthalate (PETG) Containers, Crystal-clear for a great product presentation.
Marca: Kautex™ 2000074372
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.80000kg
Descrizione
- Series 310
- Transparent PETG
- Square with wide neck opening
- Easy to fill and clean
- Leakproof
- Without closure
- Ideal for product presentation
Specifica
100 mL | |
Trasparente | |
Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione | |
480 | |
No | |
71 mm | |
Chiusura, inserto in schiuma |
100 ml | |
31 mm | |
PET | |
Scatola da 480 | |
Square | |
Wide Neck Container |