Learn More
Kautex™ Contenitori a collo largo in polietilene tereftalato
Use the brilliant transparency of the Kautex™ Wide Neck Theraphthalate (PETG) Containers, Crystal-clear for a great product presentation.
Marca:  Kautex™ 2000074374
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.02200kg
Codice prodotto. 17868157
  • 432.00€ / pezzi 162
Spedizione stimata: 15-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Series 310
  • Transparent PETG
  • Square with wide neck opening
  • Easy to fill and clean
  • Leakproof
  • Without closure
  • Ideal for product presentation
Specifica
Specifica
500 mL
Trasparente
Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione
162
Crystal-clear
Square
Wide Neck Container
500 ml
54 mm
PET
162/Cs.
No
108 mm
Chiusura, inserto in schiuma