Learn More
Kautex™ Contenitori a collo largo in polietilene tereftalato
Use the brilliant transparency of the Kautex™ Wide Neck Theraphthalate (PETG) Containers, Crystal-clear for a great product presentation.
Marca: Kautex™ 2000074373
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Series 310
- Transparent PETG
- Square with wide neck opening
- Easy to fill and clean
- Leakproof
- Without closure
- Ideal for product presentation
Specifica
200 mL | |
41 mm | |
Chiusura, inserto in schiuma | |
406 | |
Nero | |
Square | |
Wide Neck Container | |
Polietilene |
Trasparente | |
Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione | |
PET | |
406/Cs. | |
No | |
88 mm | |
Chiusura, inserto in schiuma |