Learn More
Kartell™ Polyethylene Wash Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Descrizione
Kartell™ Polyethylene Wash Bottles are ideal for distilled water and produce a stream regulated by hand pressure.
- Ideal for distilled water
- The stream of liquid is regulated by hand pressure
- Dispensing tip gives ultra-fine stream
- Tip can be removed to increase flow
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Colore | Translucent |
Da utilizzare con (applicazione) | For distilled water, foodstuff |
Materiale | Polyethylene |
Linea di prodotti | Bottle |
Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
Product Type | Wash Bottle |
Larghezza (sistema imperiale) | 2.95 in. |
Altezza (sistema imperiale) | 7.08 in. |
Diametro (sistema metrico) | 75 mm |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Kartell™ Polyethylene Wash Bottles >