Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 to 30 C4
Marca:  Macherey-Nagel™ 711027.1000
Codice prodotto. 10072821
  • 2980.00€ / 1000g
Spedizione stimata: 07-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
40 to 63 μm
POLYGOPREP 1000 to 30
1 kg
Polygoprep
1000 Å
2 to 8
POLYGOPREP C4
Liquid Chromatography