Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 to 30 C4
392.00€ - 3075.00€
Specifica
Dimensione del poro | 1000 Å |
---|---|
Fase stazionaria | POLYGOPREP 1000 to 30 |
pH | 2 to 8 |
Assorbente | POLYGOPREP C4 |
Tipo | Polygoprep |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10398291
|
Macherey-Nagel™
711026.100 |
0.1 kg | 25 to 40 μm |
406.00€
100g |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10650332
|
Macherey-Nagel™
711027.100 |
0.1 kg | 40 to 63 μm |
392.00€
100g |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10777842
|
Macherey-Nagel™
711026.1000 |
1 kg | 25 to 40 μm |
3075.00€
1000g |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10072821
|
Macherey-Nagel™
711027.1000 |
1 kg | 40 to 63 μm |
2980.00€
1000g |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
1000 Å | |
2 to 8 | |
Polygoprep |
POLYGOPREP 1000 to 30 | |
POLYGOPREP C4 | |
Liquid Chromatography |