Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 to 30 C4
Marca: Macherey-Nagel™ 711026.1000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
25 to 40 μm | |
POLYGOPREP 1000 to 30 | |
1 kg | |
Polygoprep |
1000 Å | |
2 to 8 | |
POLYGOPREP C4 | |
Liquid Chromatography |