Learn More
Scilabub™ Guanto criogenico in poliammide
Polyimide Cryogenic Gloves have been specially developed for the handling of very cold objects stored in the vapour phase of liquid nitrogen (ranging from -120°C to -190°C).
325.00€ - 364.00€
Specifica
Classificazione | DPI di Categoria III |
---|---|
Product Type | Guanti criogenici |
Temperature (Metric) Max | –190 °C |
Materiale rivestimento interno | Cotone |
Quantità | Confezione da 1 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12981185
|
Scilabub™
GLO/CMEL |
Large |
364.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12342239
|
Scilabub™
GLO/CMEM |
Medium |
364.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12961185
|
Scilabub™
GLO/CMES |
Small |
364.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11803811
|
Scilabub™
GLO/CMEM |
Medium |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11813811
|
Scilabub™
GLO/CMEL |
Large |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Developed for handling very cold objects, typically those stored in the vapour phase of liquid nitrogen (in the range -120°C to -190°C)
- Gloves should not actually be immersed in liquid nitrogen
- The outer layer is waterproof material to resist condensed water on cold surfaces
- Permeable to gases (including water vapour) for enhanced user comfort so that there is no clammy condensation inside
- Stitch holes unsealed to reduce bulk around the fingers
- Very durable, and retain flexibility (albeit with some stiffening) for long periods in cold atmospheres
- Polyimide outer material, polyolefin with some polyester as filling and cotton liner
- Manufactured to EN511
Specifica
DPI di Categoria III | |
–190 °C | |
Confezione da 1 | |
500 mm |
Guanti criogenici | |
Cotone | |
Acqua |