Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Clip in poliossimetilene
Ensures a secure connection while preventing damage to glass tubing and increasing safety in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ POM Conical Joint Clips are manufactured from temperature resistant polyoxymethylene (POM).
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01103710
Codice prodotto. 10244141
  • 44.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Good spring properties
  • Color coded by size
  • Will not corrode or bend out of shape
Specifica
Specifica
10/Pk.
POM
Turquoise
Joint Clip
For conical ground joints