Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Clip in poliossimetilene
Ensures a secure connection while preventing damage to glass tubing and increasing safety in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ POM Conical Joint Clips are manufactured from temperature resistant polyoxymethylene (POM).
37.63€ - 51.89€
Specifica
Quantità | 10/Pk. |
---|---|
Tipo | Joint Clip |
Materiale | POM |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For conical ground joints |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10418212
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103719 |
Blue |
37.63€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10458782
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103724 |
Green |
49.61€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10204241
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103729 |
Red |
51.89€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10244141
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103710 |
Turquoise |
41.66€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10579941
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103714 |
Yellow |
44.20€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Good spring properties
- Color coded by size
- Will not corrode or bend out of shape
Specifica
10/Pk. | |
Joint Clip | |
POM | |
For conical ground joints |