Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene 0.1mL Micro-Insert for wide opening vial
For use with Short Thread Vials
Marca:  Fisherbrand™ 06 19 2240
204.93 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13445489
  • 233.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 0.1mL PP Micro-Insert
  • 29 x 6mm
  • Clear
  • 10mm top
  • With filling lines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Micro Insert
6 mm
0.3 mL
<4 μL
29 mm
Clear
Polypropylene
Micro Sampling
Conical Bottom
10 x 100