Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene 0.1mL Micro-Insert for wide opening vial
For use with Short Thread Vials
233.00€ - 423.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 6 mm |
Materiale | Polypropylene |
Volume (sistema metrico) | 0.3 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Micro Sampling |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
13455499
|
Fisherbrand™
06 19 2241 |
Micro Insert, Attached Spring |
423.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13445489
|
Fisherbrand™
06 19 2240 |
Micro Insert Only |
233.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- 0.1mL PP Micro-Insert
- 29 x 6mm
- Clear
- 10mm top
- With filling lines
Specifica
Clear | |
Polypropylene | |
Micro Sampling | |
Conical Bottom | |
10 x 100 |
6 mm | |
0.3 mL | |
<4 μL | |
29 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Polypropylene 0.1mL Micro-Insert for wide opening vial