Learn More
Masterflex™ Polypropylene Barbed Connector/reducer Kits
Cole-Parmer Polypropylene Barbed Connector/reducer Kits, Autoclavable: Autoclavable, For Use With: Male Luer Lock, Packaging Quantity: 1 Pack, Barbed Connector/Reducer Kit
143.00€ - 144.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Quantità confezione | 1 Pack |
Product Type | Barbed Connector/Reducer Kit |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12810553
|
Masterflex™
MFLX41514-03 |
Size: Small |
143.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12832223
|
Masterflex™
41514-07 |
Size: Large |
144.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Cole-Parmer Polypropylene Barbed Connector/reducer Kits, Autoclavable: Autoclavable, For Use With: Male Luer Lock, Packaging Quantity: 1 Pack, Barbed Connector/Reducer Kit
Specifica
Autoclavable | |
Polypropylene | |
1 Pack | |
Barbed Connector/Reducer Kit |
Titolo del prodotto
Masterflex™ Polypropylene Barbed Connector/reducer Kits