Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Connettore per tubi curvo in polipropilene
Formulated from polypropylene. Lenz Laborglasinstrumente™ Polypropylene Bent Hose Connectors are for use with screw caps with bore.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01360001
Codice prodotto. 12323379
  • 102.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For screw caps with bore
  • Polypropylene construction
Specifica
Specifica
Bent Hose Connection
Polypropylene
10 Pack
Bent
Autoclavable
For screw caps with bore
GL18