Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Connettore per tubi curvo in polipropilene
Formulated from polypropylene. Lenz Laborglasinstrumente™ Polypropylene Bent Hose Connectors are for use with screw caps with bore.
21.00€ - 102.00€
Specifica
Product Type | Bent Hose Connection |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con | For screw caps with bore |
Quantità confezione | 10 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12323379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01360001 |
GL18 |
102.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12313379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01360000 |
GL 14 |
21.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For screw caps with bore
- Polypropylene construction
Specifica
Bent Hose Connection | |
Polypropylene | |
10 Pack |
Autoclavable | |
For screw caps with bore | |
Bent |